Learn More
PRO-LAD, TRC
Código de producto. 30415122
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30415122 25 mg
30423701 2.5 mg
30412112 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30415122 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP83456025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65527-63-1
Fórmula molecular C22H29N3O
Peso molecular (g/mol) 351.49
Sinónimo N-Propylnorlysergic acid N,N-diethylamide, N-PropylnorLSD, (8beta)-9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-propylergoline-8-carboxamide
Nombre IUPAC (6aS,9S)-N,N-dietil-7-propil-6,6a,8,9-tetrahidro-4H-indolo[4,3-fg]quinolina-9-carboxamida
SMILES CCCN1C[C@H](C=C2[C@@H]1Cc3c[nH]c4cccc2c34)C(=O)N(CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PRO-LAD
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H29N3O/c1-4-10-25-14-16(22(26)24(5-2)6-3)11-18-17-8-7-9-19-21(17)15(13-23-19)12-20(18)25/h7-9,11,13,16,20,23H,4-6,10,12,14H2,1-3H3/t16-,20-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.2311