Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Kit completo de látex para agrupamiento de estreptococos Prolex™
Código de producto. 11999034
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
60 pruebas
Tamaño de la unidad:
paquete de 60
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11999034 60 pruebas paquete de 60
1 options
Código de producto. 11999034 Proveedor Pro-Lab Diagnostics™ N.º de proveedor PL.030
 Artículo restringido
En stock
Includes
Suspensiones de látex específicas para los grupos AG (3 ml cada una); Control positivo polivalente (2 ml); Reactivo de extracción 1 (3,2 ml); Reactivo de extracción 2 (3,2 ml); Reactivo de extracción 3 (2 x 8,0 ml); Tarjetas de aglutinación (48); Palitos para mezclar (350)
Requires
  • Asas de inoculación
  • Pipetas Pasteur
  • Tubos de ensayo de vidrio de borosilicato (12 mm x 75 mm)
  • Temporizador
Proporciona un método rápido para la identificación serológica de los grupos A, B, C, D, F y G de los grupos de Lancefield de estreptococos cultivados en placas de agar.
  • Ofrece un método único para agrupar estreptococos betahemolíticos de Lancefield.
  • Utiliza reactivos de extracción de ácidos modificados y partículas de látex carboxiladas azules.
  • Los resultados se obtienen en un minuto a temperatura ambiente.
  • Todas las etiquetas y tapones de reactivos del kit están codificados por colores para facilitar la identificación y se presentan en prácticos frascos cuentagotas fáciles de usar.
Todos los componentes están disponibles individualmente.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sensibilidad 99%
Tipo Kit completo de látex de agrupamiento de estreptococos
Incluye Suspensiones específicas de látex de 3 ml para los grupos A, B, C, D, F y G, control positivo polivalente de 2 ml, R1 extracción de 3,2 ml, R2 extracción de 3,2 ml, R3 de extracción de 2 x 8 ml, 48 tarjetas de aglutinación y 350 varillas mezcladoras
Cantidad 60 pruebas
Especificidad 1