Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Antisueros para Salmonella de aglutinación en portaobjetos Vision™
Código de producto. 11969054
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Portaobjetos de antisueros
Tamaño de la unidad:
3 ml
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
11969054 Portaobjetos de antisueros cada uno
12986197 Portaobjetos de antisueros 3 ml
11909064 Portaobjetos de antisueros cada uno
11939084 Portaobjetos de antisueros cada uno
11949104 Portaobjetos de antisueros cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11969054 Proveedor Pro-Lab Diagnostics™ N.º de proveedor PL.6011
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Una gama completa de antisueros para Salmonella de aglutinación en portaobjetos
  • Todos los sueros producidos en conjunción con la sección de referencia sobre Salmonella de la Agencia de Laboratorios Veterinarios de Weybridge, Reino Unido
  • La gama incluye un panel completo de antisueros somáticos polivalentes, antisueros somáticos monovalentes, antisueros de flagelos polivalentes y antisueros de flagelos monovalentes para las pruebas tradicionales de aglutinación en portaobjetos
  • Vida útil de hasta cinco años desde la fecha de fabricación
Información de órdenes
Se suministra en frascos cuentagotas de 3,0 ml con código de colores
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Detecta Género Salmonella
Tipo de producto Portaobjetos de antisueros
Cantidad 3 mL