Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Prolex™ estafilococo Xtra Kits de látex
Código de producto. 15828122
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 pruebas
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15828122 100 pruebas paquete de 100
1 options
Código de producto. 15828122 Proveedor Pro-Lab Diagnostics™ N.º de proveedor PL.1080
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Includes
  • Estafilococo Xtra Reactivo de látex: 2 x 2,5 ml (PL.1080), 2 x 7,5 ml (PL.1081)
  • Reactivo de látex de control negativo: 5,0 ml (PL.1080), 2 x 7,5 ml (PL.1081)
  • Tarjetas de aglutinación: 20 (PL.1080), 48 (PL.1081)
  • Palitos para mezclar: 200 (PL.1080), 300 (PL.1081)
Un método rápido y sensible para distinguir Staphylococcus aureus y Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM) de otras especies de estafilococos.
  • Resultados rápidos y claros en 20 segundos
  • Utiliza partículas de látex azules (CMMP) sobre un fondo blanco.
Especificaciones
Analitos detectables S. aureus
Tipo estafilococo Xtra Kit de látex
Incluye 2 x 2,5 ml de estafilococo Xtra Reactivo de látex, control negativo de 2,5 ml Reactivo de látex, 20 tarjetas de aglutinación, 200 varillas de mezcla
Cantidad 100 pruebas