Learn More
Pro-Hyp-OH, TRC
Código de producto. 30008332
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008332 10 mg 10 miligramos
30006376 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008332 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP83937510MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18684-24-7
Sinónimo 4-Hydroxy-1-L-prolyl-proline∣4-Hydroxy-1-L-prolyl-L-proline∣L-Prolyl-L-hydroxyproline∣Prolylhydroxyproline
Especificaciones
Formato Neat
Fórmula molecular C10H16N2O4
Número MDL MFCD00037349
Peso molecular 228.25
Clave InChI ONPXCLZMBSJLSP-CSMHCCOUSA-N
SMILES O[C@@H]1C[C@H](N(C1)C(=O)[C@@H]1CCCN1)C(O)=O
Nombre IUPAC (2S,4R)-4-hydroxy-1-[(2S)-pyrrolidine-2-carbonyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
Cantidad 10 mg
Peso molecular (g/mol) 228.25