Learn More
Pro-Gln-OH, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pro-Gln-OH |
| CAS | 18668-08-1 |
| Fórmula molecular | C10 H17 N3 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H17N3O4/c11-8(14)4-3-7(10(16)17)13-9(15)6-2-1-5-12-6/h6-7,12H,1-5H2,(H2,11,14)(H,13,15)(H,16,17)/t6-,7-/m0/s1 |
| SMILES | NC(=O)CC[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-5-amino-5-oxo-2-[[(2S)-pirrolidina-2-carbonil]amino]pentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 243.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 243.122 |