Learn More
Thermo Scientific™ Pro-Detect™ Rapid Human Fc Assay Kit
Código de producto. 15906162 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 ensayos
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
15906162 10 ensayos paquete de 10
1 options
Código de producto. 15906162 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A38504
Includes
10 ensayos
El kit de ensayo de proteínas con etiqueta Fc Pro-Detect™ Rapid es un kit de flujo lateral con varilla de medición de un solo uso para la detección rápida y sencilla de proteínas humanas, de conejo o de ratón con etiqueta Fc en sistemas de expresión y purificación de proteínas
  • El ensayo de flujo lateral utiliza tiras a base de membrana revestidas con anticuerpos conjugados ligados al colorante específicos de la etiqueta Fc para proporcionar una lectura visual en color para la detección en diez minutos
  • Detecte proteínas marcadas directamente desde medios de cultivo celular (sobrenadante) o lisados celulares sin ningún tipo de instrumentación o manipulación especial.
  • Fácil de adoptar: las tiras de flujo lateral se pueden utilizar en las primeras etapas y durante toda la fase de expresión para controlar y confirmar la expresión de la proteína diana marcada que se desee
  • Método sencillo y rápido: diluya la muestra con el diluyente suministrado y sumerja en la tira de flujo lateral para resultados visuales en 5-10 minutos
  •  Sensible: detecta etiquetas de proteína en muestras de sobrenadante o lisado celular de concentraciones bajas de hasta µg/ml
  • Específico: el ensayo no reacciona de forma cruzada con lisis común ni reactivos de preparación de proteína
  • Fiable: los resultados son similares a otros inmunoensayos de anticuerpos, incluyendo Western Blot y ELISA
  • Larga vida útil: estable durante al menos un año a 4 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • 10 tiras de ensayo rápido
• Diluyente de muestra, 15 ml
Suficiente para 10 determinaciones de ensayo
Almacenar a 2-8 °C.
Analitos detectables Proteínas humanas con etiqueta FC
ensayo Ensayo rápido de flujo lateral
Método de detección Cromogénico
Línea de productos Pro-Detect
Tipo de producto ensayo
Tipo de muestra Lisados celulares, Sobrenadante de cultivo celular
Especificidad Anticuerpo
Suficiente para 10 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) Ensayo rápido de flujo lateral
Cantidad 10 ensayos
Condiciones de envío Hielo húmedo