Learn More
Thermo Scientific™ Pro-Detect™ Rapid His Competitive Assay Kit
Código de producto. 15950513 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 ensayos
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15950513 10 ensayos paquete de 10
1 options
Código de producto. 15950513 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A38507
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
Includes
10 ensayos
El kit de ensayo competitivo Pro-Detect™ Rapid es un kit de flujo lateral con varilla de medición de un solo uso para la detección rápida y sencilla de proteínas con etiqueta en sistemas de expresión y purificación de proteínas
  • El ensayo de flujo lateral utiliza tiras a base de membrana revestidas con anticuerpos conjugados ligados al colorante específicos de la etiqueta para proporcionar una detección cualitativa en diez minutos
  • Detecte proteínas marcadas directamente desde medios de cultivo celular (sobrenadante) o lisados celulares sin ningún tipo de instrumentación o manipulación especial
  • Las tiras de flujo lateral se pueden utilizar en las primeras etapas y durante toda la fase de expresión para controlar y confirmar la expresión del objetivo deseado de la etiqueta de proteína
  • Diluya la muestra con el diluyente suministrado y sumerja en el tira de flujo lateral para resultados visuales en 5-10 minutos
  • Sensible: detecta etiquetas de proteína en muestras de sobrenadante o lisado celular de concentraciones bajas de hasta µg/ml
  • Específico: el ensayo no reacciona de forma cruzada con lisis común ni reactivos de preparación de proteína
  • Fiable: los resultados son similares a otros inmunoensayos de anticuerpos, incluyendo Western Blot y ELISA
  • Larga vida útil: estable durante al menos un año a 4 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • 10 tiras de ensayo rápido
• Diluyente de muestra, 15 ml
Suficiente para 10 determinaciones de ensayo
Almacenar a 2-8 °C.
Analitos detectables Proteínas con etiqueta His
ensayo Ensayo rápido de flujo lateral
Método de detección Cromogénico
Línea de productos Pro-Detect
Tipo de producto ensayo
Especificidad Etiqueta de proteína
Suficiente para 10 ensayos
Para utilizar con (aplicación) Ensayo rápido de flujo lateral
Cantidad 10 ensayos
Condiciones de envío Hielo húmedo
Objetivo Protein