Includes
10 ensayos
- El ensayo de flujo lateral utiliza tiras a base de membrana revestidas con anticuerpos conjugados ligados al colorante específicos de la etiqueta para proporcionar una lectura visual en color para la detección en diez minutos.
- Detecte proteínas directamente desde medios de cultivo celular (sobrenadante) o lisados celulares sin ningún tipo de instrumentación o manipulación especial.
- Las tiras de flujo lateral se pueden utilizar en las primeras etapas y durante toda la fase de expresión para controlar y confirmar la expresión del objetivo deseado de la etiqueta de proteína
- Diluya la muestra con el diluyente suministrado y sumerja en el tira de flujo lateral para resultados visuales en 5-10 minutos
- Sensible: detecta etiquetas de proteína en muestras de sobrenadante o lisado celular de concentraciones bajas de hasta µg/ml
- Específico: el ensayo no reacciona de forma cruzada con lisis común ni reactivos de preparación de proteína
- Fiable: los resultados son similares a otros inmunoensayos de anticuerpos, incluyendo Western Blot y ELISA
- Larga vida útil: estable durante al menos un año a 4 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • 10 tiras de ensayo rápido • Diluyente de muestra, 15 ml Suficiente para 10 determinaciones de ensayo Almacenar a 2-8 °C. |
| Analitos detectables | Proteínas con etiqueta GST |
| ensayo | Ensayo rápido de flujo lateral |
| Método de detección | Cromogénico |
| Línea de productos | Pro-Detect |
| Tipo de producto | ensayo |
| Especificidad | Etiqueta de proteína |
| Suficiente para | 10 ensayos |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayo rápido de flujo lateral |
| Cantidad | 10 ensayos |
| Mostrar más |