Learn More
Thermo Scientific™ Pro-Detect™ Rapid Antibody Isotyping Assay Kit, mouse
Código de producto. 15900533 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 pruebas
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
15900533 10 pruebas paquete de 10
1 options
Código de producto. 15900533 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A38550
Includes
10 ensayos
El kit de ensayo de determinación de isotopos de anticuerpo Pro-Detect™ Rapid es un kit de flujo lateral con varilla de medición de un solo uso para la determinación rápida y sencilla de la identidad de clase y subclase de anticuerpos monoclonales
  • Utiliza tiras a base de membrana recubiertas con anticuerpos conjugados ligados al colorante que proporcionan una lectura visual en color del isotipo de anticuerpo monoclonal en diez minutos.
  • Las tiras de flujo lateral se pueden utilizar en las primeras etapas y durante toda la fase de expresión para controlar y confirmar la expresión del objetivo deseado de la etiqueta de proteína
  • Método sencillo y rápido: diluya la muestra con el diluyente suministrado y sumerja en el tira de flujo lateral para resultados visuales en 5-10 minutos
  • Sensible: detecta etiquetas de proteína en muestras de sobrenadante o lisado celular de concentraciones bajas de hasta µg/ml
  • Específico: el ensayo no reacciona de forma cruzada con lisis común ni reactivos de preparación de proteína
  • Fiable: los resultados son similares a otros inmunoensayos de anticuerpos, incluyendo Western Blot y ELISA
  • Larga vida útil: estable durante al menos un año a 4 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • 10 tiras de ensayo de determinación de isotipo de anticuerpo Rapid 1
• 10 tiras de ensayo de determinación de isotipo de anticuerpo Rapid 2
• Diluyente de muestra, 15 ml
Suficiente para 10 determinaciones de isotipo
Almacenar a 2-8 °C.
Analitos detectables IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3, IgA, IgM; cadenas ligeras kappa y lambda
ensayo Ensayo de determinación de isotipo
Método de detección Cromogénico
Línea de productos Pro-Detect
Tipo de producto ensayo
Tipo de muestra Líquido ascítico, Medios de cultivos celulares
Especificidad Anticuerpo
Suficiente para 10 pruebas
Especies diana Ratón
Para utilizar con (aplicación) Ensayo rápido de flujo lateral
Cantidad 10 pruebas
Condiciones de envío Hielo húmedo