Learn More
Thermo Scientific™ Pro-Detect™ Rapid Antibody Isotyping Assay Kit, human
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Includes
10 ensayos
- Utiliza tiras a base de membrana recubiertas con anticuerpos conjugados ligados al colorante que proporcionan una lectura visual en color del isotipo de anticuerpo monoclonal en diez minutos.
- Las tiras de flujo lateral se pueden utilizar en las primeras etapas y durante toda la fase de expresión para controlar y confirmar la expresión del objetivo deseado de la etiqueta de proteína
- Método sencillo y rápido: diluya la muestra con el diluyente suministrado y sumerja en el tira de flujo lateral para resultados visuales en 5-10 minutos
- Sensible: detecta etiquetas de proteína en muestras de sobrenadante o lisado celular de concentraciones bajas de hasta µg/ml
- Específico: el ensayo no reacciona de forma cruzada con lisis común ni reactivos de preparación de proteína
- Fiable: los resultados son similares a otros inmunoensayos de anticuerpos, incluyendo Western Blot y ELISA
- Larga vida útil: estable durante al menos un año a 4 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • 10 tiras de ensayo de determinación de isotipo de anticuerpo Rapid 1 • 10 tiras de ensayo de determinación de isotipo de anticuerpo Rapid 2 • Diluyente de muestra, 15 ml Suficiente para 10 determinaciones de isotipo Almacenar a 2-8 °C. |
| Analitos detectables | IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, IgA, IgM; cadenas ligeras kappa y lambda |
| ensayo | Ensayo de determinación de isotipo |
| Método de detección | Cromogénico |
| Línea de productos | Pro-Detect |
| Tipo de producto | ensayo |
| Especificidad | Anticuerpo |
| Suficiente para | 10 pruebas |
| Especies diana | Humano |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayo rápido de flujo lateral |
| Mostrar más |