Learn More
PRN1371, MedChemExpress
Código de producto. 16494666
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494666 100 mg 100 miligramos
16490899 1 mg 1 miligramo
16483558 10 mg 10 miligramos
16426287 5 mg 5 miligramos
16409976 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16494666 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101768
MedChemExpress PRN1371 is a highly selective and potent FGFR1-4 and CSF1R inhibitor with IC50s of 0.6, 1.3, 4.1, 19.3 and 8.1 nM for FGFR1, FGFR2, FGFR3, FGFR4 and CSF1R, respectively.
PRN1371 is a highly selective and potent FGFR1-4 and CSF1R inhibitor with IC50s of 0.6, 1.3, 4.1, 19.3 and 8.1 nM for FGFR1, FGFR2, FGFR3, FGFR4 and CSF1R, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PRN1371
CAS 1802929-43-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H30Cl2N6O4
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (44.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(C2=C(Cl)C(OC)=CC(OC)=C2Cl)=CC3=CN=C(NC)N=C3N1CCCN4CCN(C(C=C)=O)CC4
Peso molecular (g/mol) 561.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 561.46
Porcentaje de pureza 99.72%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease