Learn More
Pritelivir, Thermo Scientific™
Código de producto. 17535585 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17535585 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17535585 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 469231000
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pritelivir
CAS 348086-71-5
Cantidad 100 mg
Fórmula molecular C18 H18 N4 O3 S2
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.5
Número MDL MFCD18633192
Forma física Polvo
Color Blanco
Pureza ≥94%
Clave InChI IVZKZONQVYTCKC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C(=O)CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=N1)C1=NC(C)=C(S1)S(N)(=O)=O
Nombre IUPAC N-metil-N-(4-metil-5-sulfamoil-1,3-tiazol-2-il)-2-[4-(piridin-2-il)fenil]acetamida
Peso molecular (g/mol) 402.49