Learn More
Pritelivir, MedChemExpress
Descripción
Pritelivir (AIC316), an inhibitor of the viral helicase-primase complex, exhibits antiviral activity in vitro and in animal models of herpes simplex virus (HSV) infection. Pritelivir is active against herpes simplex virus types 1 and 2 (HSV-1 and HSV-2) with the IC50 of 0.02 μM against HSV1-2.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pritelivir |
| Forma física | Powder |
| CAS | 348086-71-5 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H18N4O3S2 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-anti-virus |
| Sinónimo | AIC316 BAY 57-1293 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 33 mg/mL (81.99 mM) |
| Mostrar más |