Learn More
Pristinamycin IA, MedChemExpress
Código de producto. 16462029
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16462029 1 mg 1 miligramo
16458318 10 mg 10 miligramos
16433786 25 mg 25 miligramos
16420758 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16462029 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYA0279A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Pristinamycin IA (Mikamycin B) is a cycle-peptidic macrolactone antibiotic. Pristinamycin IA is a substrate of P-glycoprotein and inhibits its function. Pristinamycin IA is active against StaphyloEoccus and Srreptococcus.
Pristinamycin IA (Mikamycin B) is a cycle-peptidic macrolactone antibiotic. Pristinamycin IA is a substrate of P-glycoprotein and inhibits its function. Pristinamycin IA is active against StaphyloEoccus and Srreptococcus.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pristinamycin IA
Forma física Powder
CAS 3131-03-1
Color Yellow
Cantidad 1 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C45H54N8O10
Sinónimo Mikamycin B Mikamycin IA
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (38.44 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N[C@@H]1C(N[C@H](CC)C(N2[C@](CCC2)([H])C(N(C)[C@@H](CC3=CC=C(N(C)C)C=C3)C(N4[C@](CC(CC4)=O)([H])C(N[C@@H](C5=CC=CC=C5)C(O[C@@H]1C)=O)=O)=O)=O)=O)=O)C6=NC=CC=C6O
Peso molecular (g/mol) 866.96
Formula Weight (peso de la fórmula) 866.96
Porcentaje de pureza 96.32%