Learn More
Ácido pristanico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pristanic Acid |
| CAS | 1189-37-3 |
| Fórmula molecular | C19 H38 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2,6,10,14-Tetramethylpentadecanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H38O2/c1-15(2)9-6-10-16(3)11-7-12-17(4)13-8-14-18(5)19(20)21/h15-18H,6-14H2,1-5H3,(H,20,21) |
| SMILES | CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,6,10,14-tetrametilpentadecanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 298.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 298.2872 |