Learn More
Epredia™ Casetes ranurados PrintMate™
Código de producto. 16344036 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Aguamarina
Amarillo
Azul
Beige
Blanco
Canela
Gris
Lavanda
Lila
Naranja
Rosa
Verde
Verde claro
Cantidad:
10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total
Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja.
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 750
34 product options available for selection
Product selection table with 34 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Cantidad unitSize
16344036 Naranja 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total paquete de 750
15487614 Aguamarina - paquete de 1000
16323996 Beige Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. paquete de 1000
15497614 Azul - paquete de 1000
16333996 Azul Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. paquete de 1000
15407624 Verde - paquete de 1000
16343996 Verde Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. paquete de 1000
15417624 Gris - paquete de 1000
16353996 Gris Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. paquete de 1000
15427624 Lila - paquete de 1000
16363996 Lavanda Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. paquete de 1000
15437624 Naranja - paquete de 1000
16373996 Verde claro Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. paquete de 1000
15447624 Rosa - paquete de 1000
16383996 Lila Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. paquete de 1000
15457624 Canela - paquete de 1000
16393996 Naranja Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. paquete de 1000
15467624 Blanco - paquete de 1000
16304006 Rosa Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. paquete de 1000
15477624 Amarillo - paquete de 1000
16314006 Canela Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. paquete de 1000
16324006 Blanco Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. paquete de 1000
16334006 Amarillo Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. paquete de 1000
16374026 Beige 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total paquete de 750
16384026 Azul 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total paquete de 750
16394026 Verde 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total paquete de 750
16304036 Gris 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total paquete de 750
16314036 Lavanda 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total paquete de 750
16324036 Verde claro 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total paquete de 750
16334036 Lila 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total paquete de 750
16354036 Rosa 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total paquete de 750
16364036 Canela 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total paquete de 750
16374036 Blanco 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total paquete de 750
16384036 Amarillo 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total paquete de 750
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
34 options
Código de producto. 16344036 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor B851120OR
Epredia™ PrintMate Cassettes™ are designed to contain incised tissue safely and securely for tissue processing, embedding and sectioning. PrintMate Cassettes provide exceptional scanning accuracy and reliability when used with the Epredia™ PrintMate™ and Epredia™ SlideMate™ barcode scanner.
Diseñados para ofrecer rendimiento y comodidad al usuario, los casetes ranurados PrintMate se han optimizado para un flujo de trabajo e impresión superiores con los sistemas de impresión PrintMate Classic y PrintMate AS. La cara de impresión uniforme y texturizada proporciona la superficie óptima para una impresión de alta calidad en todo momento. Para obtener información adicional, los lados derecho e izquierdo están texturizados para una escritura clara con bolígrafos adecuados. Los cierres de la tapa se han ajustado para facilitar su uso gracias a una baja fuerza de apertura y cierre, al tiempo que proporcionan la seguridad necesaria durante el procesamiento. Disponibles en tubos para impresión automática o sueltos para uso manual, así como en doce colores para una mejor identificación del flujo de trabajo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de poro Ranuras
Cierre incluido Tapas separadas incluidas
Cantidad 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total
Tipo de tapón Reversible
Compatible con PrintMate
Color Naranja
Tipo de producto Casete ranurado