Learn More
- Home
- Products
- Histología y citología
- Inclusión de tejido
- Casetes de inclusión y almacenamiento
- Epredia™ Casetes para biopsia PrintMate™
Epredia™ Casetes para biopsia PrintMate™
Código de producto. 16394016 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Aguamarina
Amarillo
Azul
Beige
Blanco
Canela
Gris
Lavanda
Lila
Naranja
Rosa
Verde
Verde claro
Cantidad:
10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total
Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja.
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 750
34 product options available for selection
| Código de producto. | Color | Cantidad | unitSize |
|---|---|---|---|
| 16394016 | Lavanda | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total | paquete de 750 |
| 15487604 | Aguamarina | - | paquete de 1000 |
| 16313986 | Beige | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. | paquete de 1000 |
| 15497604 | Azul | - | paquete de 1000 |
| 16232321 | Azul | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. | paquete de 1000 |
| 15407614 | Verde | - | paquete de 1000 |
| 16323986 | Verde | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. | paquete de 1000 |
| 15417614 | Gris | - | paquete de 1000 |
| 16333986 | Gris | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. | paquete de 1000 |
| 15427614 | Lila | - | paquete de 1000 |
| 16343986 | Lavanda | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. | paquete de 1000 |
| 15437614 | Naranja | - | paquete de 1000 |
| 16353986 | Verde claro | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. | paquete de 1000 |
| 15447614 | Rosa | - | paquete de 1000 |
| 16363986 | Lila | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. | paquete de 1000 |
| 15457614 | Canela | - | paquete de 1000 |
| 16373986 | Naranja | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. | paquete de 1000 |
| 15467614 | Blanco | - | paquete de 1000 |
| 16383986 | Rosa | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. | paquete de 1000 |
| 15477614 | Amarillo | - | paquete de 1000 |
| 16393986 | Canela | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. | paquete de 1000 |
| 16303996 | Blanco | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. | paquete de 1000 |
| 16313996 | Amarillo | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. | paquete de 1000 |
| 16354016 | Beige | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total | paquete de 750 |
| 16364016 | Azul | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total | paquete de 750 |
| 16374016 | Verde | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total | paquete de 750 |
| 16384016 | Gris | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total | paquete de 750 |
| 16304026 | Verde claro | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total | paquete de 750 |
| 16314026 | Lila | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total | paquete de 750 |
| 16324026 | Naranja | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total | paquete de 750 |
| 16334026 | Rosa | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total | paquete de 750 |
| 16344026 | Canela | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total | paquete de 750 |
| 16354026 | Blanco | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total | paquete de 750 |
| 16364026 | Amarillo | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total | paquete de 750 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
16394016
Proveedor
Epredia™
N.º de proveedor
B851110LA
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Diseñados para ofrecer rendimiento y comodidad al usuario, la gama de casetes PrintMate se ha optimizado para un flujo de trabajo e impresión superiores con los sistemas de impresión PrintMate Classic y PrintMate AS. La cara de impresión uniforme y texturizada proporciona la superficie óptima para una impresión de alta calidad en todo momento. Para obtener información adicional, los lados derecho e izquierdo están texturizados para una escritura clara con bolígrafos adecuados. Los cierres de la tapa se han ajustado para facilitar su uso gracias a una baja fuerza de apertura y cierre, al tiempo que proporcionan la seguridad necesaria durante el procesamiento. Disponibles en tubos para carga automática o sueltos para uso manual, así como en doce colores para una mejor identificación del flujo de trabajo.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de poro | Poros cuadrados pequeños |
| Cierre incluido | Tapas separadas incluidas |
| Cantidad | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total |
| Tipo de tapón | Reversible |
| Compatible con PrintMate | Sí |
| Color | Lavanda |
| Tipo de producto | Casete para biopsia PrintMate para impresoras PrintMate |