Learn More
- Home
- Products
- Histología y citología
- Inclusión de tejido
- Casetes de inclusión y almacenamiento
- Epredia™ Casetes para biopsia PrintMate™
Epredia™ Casetes para biopsia PrintMate™
Código de producto. 16364016 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Aguamarina
Amarillo
Azul
Beige
Blanco
Canela
Gris
Lavanda
Lila
Naranja
Rosa
Verde
Verde claro
Cantidad:
10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total
Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja.
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 750
34 product options available for selection
| Código de producto. | Color | Cantidad | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|
| 16364016 | Azul | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total | paquete de 750 |
| 15487604 | Aguamarina | - | paquete de 1000 |
| 16313986 | Beige | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. | paquete de 1000 |
| 15497604 | Azul | - | paquete de 1000 |
| 16232321 | Azul | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. | paquete de 1000 |
| 15407614 | Verde | - | paquete de 1000 |
| 16323986 | Verde | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. | paquete de 1000 |
| 15417614 | Gris | - | paquete de 1000 |
| 16333986 | Gris | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. | paquete de 1000 |
| 15427614 | Lila | - | paquete de 1000 |
| 16343986 | Lavanda | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. | paquete de 1000 |
| 15437614 | Naranja | - | paquete de 1000 |
| 16353986 | Verde claro | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. | paquete de 1000 |
| 15447614 | Rosa | - | paquete de 1000 |
| 16363986 | Lila | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. | paquete de 1000 |
| 15457614 | Canela | - | paquete de 1000 |
| 16373986 | Naranja | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. | paquete de 1000 |
| 15467614 | Blanco | - | paquete de 1000 |
| 16383986 | Rosa | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. | paquete de 1000 |
| 15477614 | Amarillo | - | paquete de 1000 |
| 16393986 | Canela | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. | paquete de 1000 |
| 16303996 | Blanco | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. | paquete de 1000 |
| 16313996 | Amarillo | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. | paquete de 1000 |
| 16354016 | Beige | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total | paquete de 750 |
| 16374016 | Verde | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total | paquete de 750 |
| 16384016 | Gris | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total | paquete de 750 |
| 16394016 | Lavanda | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total | paquete de 750 |
| 16304026 | Verde claro | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total | paquete de 750 |
| 16314026 | Lila | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total | paquete de 750 |
| 16324026 | Naranja | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total | paquete de 750 |
| 16334026 | Rosa | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total | paquete de 750 |
| 16344026 | Canela | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total | paquete de 750 |
| 16354026 | Blanco | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total | paquete de 750 |
| 16364026 | Amarillo | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total | paquete de 750 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
16364016
Proveedor
Epredia™
N.º de proveedor
B851110BL
Debe Iniciar sesión o registrarse para comprar este artículo.
Artículo restringido
En stock
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Diseñados para ofrecer rendimiento y comodidad al usuario, la gama de casetes PrintMate se ha optimizado para un flujo de trabajo e impresión superiores con los sistemas de impresión PrintMate Classic y PrintMate AS. La cara de impresión uniforme y texturizada proporciona la superficie óptima para una impresión de alta calidad en todo momento. Para obtener información adicional, los lados derecho e izquierdo están texturizados para una escritura clara con bolígrafos adecuados. Los cierres de la tapa se han ajustado para facilitar su uso gracias a una baja fuerza de apertura y cierre, al tiempo que proporcionan la seguridad necesaria durante el procesamiento. Disponibles en tubos para carga automática o sueltos para uso manual, así como en doce colores para una mejor identificación del flujo de trabajo.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de poro | Poros cuadrados pequeños |
| Cierre incluido | Tapas separadas incluidas |
| Cantidad | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total |
| Tipo de tapón | Reversible |
| Compatible con PrintMate | Sí |
| Color | Azul |
| Tipo de producto | Casete para biopsia PrintMate para impresoras PrintMate |