Learn More
Epredia™ Casetes para biopsia PrintMate™
Código de producto. 16354016 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Aguamarina
Amarillo
Azul
Beige
Blanco
Canela
Gris
Lavanda
Lila
Naranja
Rosa
Verde
Verde claro
Cantidad:
10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total
Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja.
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 750
34 product options available for selection
Product selection table with 34 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Cantidad Tamaño de la unidad
16354016 Beige 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total paquete de 750
15487604 Aguamarina - paquete de 1000
16313986 Beige Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. paquete de 1000
15497604 Azul - paquete de 1000
16232321 Azul Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. paquete de 1000
15407614 Verde - paquete de 1000
16323986 Verde Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. paquete de 1000
15417614 Gris - paquete de 1000
16333986 Gris Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. paquete de 1000
15427614 Lila - paquete de 1000
16343986 Lavanda Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. paquete de 1000
15437614 Naranja - paquete de 1000
16353986 Verde claro Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. paquete de 1000
15447614 Rosa - paquete de 1000
16363986 Lila Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. paquete de 1000
15457614 Canela - paquete de 1000
16373986 Naranja Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. paquete de 1000
15467614 Blanco - paquete de 1000
16383986 Rosa Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. paquete de 1000
15477614 Amarillo - paquete de 1000
16393986 Canela Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. paquete de 1000
16303996 Blanco Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. paquete de 1000
16313996 Amarillo Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. paquete de 1000
16364016 Azul 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total paquete de 750
16374016 Verde 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total paquete de 750
16384016 Gris 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total paquete de 750
16394016 Lavanda 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total paquete de 750
16304026 Verde claro 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total paquete de 750
16314026 Lila 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total paquete de 750
16324026 Naranja 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total paquete de 750
16334026 Rosa 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total paquete de 750
16344026 Canela 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total paquete de 750
16354026 Blanco 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total paquete de 750
16364026 Amarillo 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total paquete de 750
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
34 options
Código de producto. 16354016 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor B851110BE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00€
    78.93€ / paquete de 750
    Ahorro 23.07€
    22% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Epredia™ PrintMate Cassettes™ están diseñados para contener tejido inciso de forma segura y protegida para el procesamiento, incrustación y seccionamiento de tejidos. PrintMate Los casetes proporcionan una precisión y fiabilidad excepcionales en el escaneo cuando se utilizan con el Epredia™ PrintMate™ y Epredia™ SlideMate™ el escáner de códigos de barras.
Diseñados para ofrecer rendimiento y comodidad al usuario, la gama de casetes PrintMate se ha optimizado para un flujo de trabajo e impresión superiores con los sistemas de impresión PrintMate Classic y PrintMate AS. La cara de impresión uniforme y texturizada proporciona la superficie óptima para una impresión de alta calidad en todo momento. Para obtener información adicional, los lados derecho e izquierdo están texturizados para una escritura clara con bolígrafos adecuados. Los cierres de la tapa se han ajustado para facilitar su uso gracias a una baja fuerza de apertura y cierre, al tiempo que proporcionan la seguridad necesaria durante el procesamiento. Disponibles en tubos para carga automática o sueltos para uso manual, así como en doce colores para una mejor identificación del flujo de trabajo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de poro Poros cuadrados pequeños
Cierre incluido Tapas separadas incluidas
Cantidad 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total
Tipo de tapón Reversible
Compatible con PrintMate Sí
Color Beige
Tipo de producto Casete para biopsia PrintMate para impresoras PrintMate