Learn More
- Home
- Products
- Histología y citología
- Inclusión de tejido
- Casetes de inclusión y almacenamiento
- Epredia™ Casetes para biopsia PrintMate™
Epredia™ Casetes para biopsia PrintMate™
Código de producto. 16313986 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Aguamarina
Amarillo
Azul
Beige
Blanco
Canela
Gris
Lavanda
Lila
Naranja
Rosa
Verde
Verde claro
Cantidad:
10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total
Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja.
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 750
34 product options available for selection
| Código de producto. | Color | Cantidad | unitSize |
|---|---|---|---|
| 16313986 | Beige | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. | paquete de 1000 |
| 15487604 | Aguamarina | - | paquete de 1000 |
| 15497604 | Azul | - | paquete de 1000 |
| 16232321 | Azul | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. | paquete de 1000 |
| 15407614 | Verde | - | paquete de 1000 |
| 16323986 | Verde | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. | paquete de 1000 |
| 15417614 | Gris | - | paquete de 1000 |
| 16333986 | Gris | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. | paquete de 1000 |
| 15427614 | Lila | - | paquete de 1000 |
| 16343986 | Lavanda | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. | paquete de 1000 |
| 15437614 | Naranja | - | paquete de 1000 |
| 16353986 | Verde claro | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. | paquete de 1000 |
| 15447614 | Rosa | - | paquete de 1000 |
| 16363986 | Lila | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. | paquete de 1000 |
| 15457614 | Canela | - | paquete de 1000 |
| 16373986 | Naranja | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. | paquete de 1000 |
| 15467614 | Blanco | - | paquete de 1000 |
| 16383986 | Rosa | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. | paquete de 1000 |
| 15477614 | Amarillo | - | paquete de 1000 |
| 16393986 | Canela | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. | paquete de 1000 |
| 16303996 | Blanco | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. | paquete de 1000 |
| 16313996 | Amarillo | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. | paquete de 1000 |
| 16354016 | Beige | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total | paquete de 750 |
| 16364016 | Azul | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total | paquete de 750 |
| 16374016 | Verde | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total | paquete de 750 |
| 16384016 | Gris | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total | paquete de 750 |
| 16394016 | Lavanda | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total | paquete de 750 |
| 16304026 | Verde claro | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total | paquete de 750 |
| 16314026 | Lila | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total | paquete de 750 |
| 16324026 | Naranja | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total | paquete de 750 |
| 16334026 | Rosa | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total | paquete de 750 |
| 16344026 | Canela | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total | paquete de 750 |
| 16354026 | Blanco | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total | paquete de 750 |
| 16364026 | Amarillo | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total | paquete de 750 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Diseñados para ofrecer rendimiento y comodidad al usuario, la gama de casetes PrintMate se ha optimizado para un flujo de trabajo e impresión superiores con los sistemas de impresión PrintMate Classic y PrintMate AS. La cara de impresión uniforme y texturizada proporciona la superficie óptima para una impresión de alta calidad en todo momento. Para obtener información adicional, los lados derecho e izquierdo están texturizados para una escritura clara con bolígrafos adecuados. Los cierres de la tapa se han ajustado para facilitar su uso gracias a una baja fuerza de apertura y cierre, al tiempo que proporcionan la seguridad necesaria durante el procesamiento. Disponibles en tubos para carga automática o sueltos para uso manual, así como en doce colores para una mejor identificación del flujo de trabajo.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de poro | Poros cuadrados pequeños |
| Cierre incluido | Tapas separadas incluidas |
| Cantidad | Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. |
| Tipo de tapón | Reversible |
| Compatible con PrintMate | Sí |
| Color | Beige |
| Tipo de producto | Casete para biopsia PrintMate para impresoras PrintMate |