Learn More
Epredia™ PrintMate™ AS, accesorios para la impresora de casetes
Código de producto. 15589535 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Bandejas de recogida
Cinta de lámina caliente
Sistema de recogida
Tolva de casetes
personal
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
paquete de 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
15589535 Bandejas de recogida paquete de 4
12973745 Sistema de recogida cada uno
12628206 Cinta de lámina caliente paquete de 5
12963815 personal cada uno
12648206 Tolva de casetes cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15589535 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor A79510022
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    507.00€
    448.29€ / paquete de 4
    Ahorro 58.71€
    11% Descuento
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Mantenga la impresora de casetes Epredia™ PrintMate™ con los accesorios PrintMate™.
Entre los accesorios se incluyen:
  • Sistema de recogida Bandejas de recogida (caja de 4 unidades)
  • Tolva
  • Cinta de lámina caliente, caja de 5 unidades (con un rollo de cinta se pueden imprimir aproximadamente 20 000 casetes)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Bandejas de recogida
Descripción Bandejas de recogida
Para utilizar con (equipo) Impresora de casetes PrintMate AS, Impresora de casetes PrintMate