Learn More
Epredia™ PrintMate™ AS, accesorios para la impresora de casetes
Código de producto. 12973745 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Bandejas de recogida
Cinta de lámina caliente
Sistema de recogida
Tolva de casetes
personal
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
paquete de 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
12973745 Sistema de recogida cada uno
15589535 Bandejas de recogida paquete de 4
12628206 Cinta de lámina caliente paquete de 5
12963815 personal cada uno
12648206 Tolva de casetes cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12973745 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor A79510014
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Mantenga la impresora de casetes Epredia™ PrintMate™ con los accesorios PrintMate™.
Entre los accesorios se incluyen:
  • Sistema de recogida Bandejas de recogida (caja de 4 unidades)
  • Tolva
  • Cinta de lámina caliente, caja de 5 unidades (con un rollo de cinta se pueden imprimir aproximadamente 20 000 casetes)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sistema de recogida
Descripción Sistema de recogida
Para utilizar con (equipo) Impresora de casetes PrintMate AS, Impresora de casetes PrintMate