Learn More
Prinoxodan, MedChemExpress
Código de producto. 16463229
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
16463229 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16463229
Marca: Medchem Express HYU00208
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Prinoxodan (RGW2938) is a phosphodiesterase inhibitor.
Prinoxodan (RGW2938) is a phosphodiesterase inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prinoxodan
CAS 111786-07-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H13N4O2
Cantidad 1 mg
Sinónimo RGW2938
SMILES O=C1NC2=C(C=C(C3=N[N]C(CC3)=O)C=C2)CN1C
Peso molecular (g/mol) 257.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.27
Porcentaje de pureza 95.58%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation