Learn More
Prinomastat, MedChemExpress
Código de producto. 16417737
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16417737 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16417737 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12170
MedChemExpress Prinomastat (AG3340) is a broad spectrum, potent, orally active metalloproteinase (MMP) inhibitor with IC50s of 79, 6.3 and 5.0 nM for MMP-1, MMP-3 and MMP-9, respectively. Prinomastat inhibits MMP-2, MMP-3 and MMP-9 with Kis of 0.05 nM, 0.3 nM and 0.26 nM, respectively. Prinomastat crosses blood-brain barrier. Antitumor avtivity.
Prinomastat (AG3340) is a broad spectrum, potent, orally active metalloproteinase (MMP) inhibitor with IC50s of 79, 6.3 and 5.0 nM for MMP-1, MMP-3 and MMP-9, respectively. Prinomastat inhibits MMP-2, MMP-3 and MMP-9 with Kis of 0.05 nM, 0.3 nM and 0.26 nM, respectively. Prinomastat crosses blood-brain barrier. Antitumor avtivity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prinomastat
CAS 192329-42-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H21N3O5S2
Cantidad 5 mg
Sinónimo AG3340 KB-R9896
Información de solubilidad DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble or slightly soluble)
SMILES O=C([C@@H]1N(S(=O)(C2=CC=C(OC3=CC=NC=C3)C=C2)=O)CCSC1(C)C)NO
Peso molecular (g/mol) 423.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 423.51
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease