Learn More
Prinaberel, MedChemExpress
Descripción
Prinaberel (ERB-041) is a potent and selective estrogen receptor (ER) β agonist with IC50s of 5.4, 3.1 and 3.7 nM for human, rat and mouse ERβ, respectively. Prinaberel displays >200-fold selectivity for ERβ over ERα. Prinaberel is a potent skin cancer chemopreventive agent that acts by dampening the WNT/β-catenin signaling pathway. Prinaberel induces ovarian cancer apoptosis.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Prinaberel |
| CAS | 524684-52-4 |
| Color | Light Gray |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C15H10FNO3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | ERB-041 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 40 mg/mL (147.47 mM) |
| SMILES | OC1=CC(C=C)=C(OC(C2=CC=C(O)C(F)=C2)=N3)C3=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 271.24 |
| Mostrar más |