Learn More
Primulin, MP Biomedicals™
Código de producto. 11485382 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11485382 100 g
11475382 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11485382 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219545480
CAS 8064-60-6
Fórmula molecular C21H14N3NaO3S3
Peso molecular (g/mol) 475.531
Número MDL MFCD00005798
Clave InChI RSRNHSYYBLEMOI-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo Direct Yellow 59, C.I. 49000
PubChem CID 3769888
Nombre IUPAC sodio;2-[2-(4-aminofenil)-1,3-benzotiazol-6-il]-6-metil-1,3-benzotiazol-7-sulfonato
SMILES CC1=C(C2=C(C=C1)N=C(S2)C3=CC4=C(C=C3)N=C(S4)C5=CC=C(C=C5)N)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Primulin
Formula Weight (peso de la fórmula) 475.5
Color Marrón/Amarillo
Cantidad 100 g
Forma física Polvo