missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Primulin, MP Biomedicals™

Código de producto. 11475382 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11475382 25 g
11485382 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11475382 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219545425

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Identificadores de productos químicos

CAS 8064-60-6
Fórmula molecular C21H14N3NaO3S3
Peso molecular (g/mol) 475.531
Número MDL MFCD00005798
Clave InChI RSRNHSYYBLEMOI-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo Direct Yellow 59, C.I. 49000
PubChem CID 3769888
Nombre IUPAC sodio;2-[2-(4-aminofenil)-1,3-benzotiazol-6-il]-6-metil-1,3-benzotiazol-7-sulfonato
SMILES CC1=C(C2=C(C=C1)N=C(S2)C3=CC4=C(C=C3)N=C(S4)C5=CC=C(C=C5)N)S(=O)(=O)[O-].[Na+]

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Primulin
Formula Weight (peso de la fórmula) 475.5
Color Marrón/Amarillo
Cantidad 25 g
Forma física Polvo
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.