Learn More
Primidone, MedChemExpress
Código de producto. 16458246
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16458246 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16458246 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0339
MedChemExpress Primidone is a potent anticonvulsant agent of the barbiturate class. Primidone is a neuronal voltage-gated sodium channel (VGSC) blocker and can be used for the study of epilepsy, essential tremor, and Psychiatric disorders.
Primidone is a potent anticonvulsant agent of the barbiturate class. Primidone is a neuronal voltage-gated sodium channel (VGSC) blocker and can be used for the study of epilepsy, essential tremor, and Psychiatric disorders.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Primidone
Forma física Solid
CAS 125-33-7
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H14N2O2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (229.10 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 0.67 mg/mL (3.07 mM)
SMILES O=C(C1(CC)C2=CC=CC=C2)NCNC1=O
Peso molecular (g/mol) 218.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.25
Porcentaje de pureza 99.82%