Learn More
Primidona, LoGiCal
Código de producto. 30461659
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461659 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461659 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1030.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Primidone
CAS 125-33-7
Nombres de analitos o componentes Primidone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H14 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Primidone, 5-Ethyl-5-phenyldihydropyrimidine-4,6(1H,5H)-dione, 4,6(1H,5H)-Pyrimidinedione, 5-ethyldihydro-5-phenyl- (6CI,8CI,9CI), 2-Deoxyphenobarbital, 2-Desoxyphenobarbital, 5-Ethyl-5-phenylhexahydropyrimidine-4,6-dione, 5-Ethyldihydro-5-phenyl-4,6(1H,5H)-pyrimidinedione, 5-Ethylhexahydro-5-phenylpyrimidine-4,6-dione, 5-Phenyl-5-ethyl-hexahydropyrimidine-4,6-dione, Hexamidine, Hexamidine (antiepileptic), Hexamydin, Lepimidin, Liskantin, Milepsin, Misodine, Misolyne, Mizodin, Mizolin, Mylepsin, Mysedon, Mysoline, NSC 41701, Neurosyn, Primaclone, Primacone, Primakton, Primidon, Pyrimidone Medi-pets, Resimatil, Roe 101, Sertan
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14N2O2/c1-2-12(9-6-4-3-5-7-9)10(15)13-8-14-11(12)16/h3-7H,2,8H2,1H3,(H,13,15)(H,14,16)
Tipo de solución Neat
SMILES CCC1(C(=O)NCNC1=O)c2ccccc2
Nombre IUPAC 5-etil-5-fenil-1,3-diazinano-4,6-diona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 218.25
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.1055 g/mol