Learn More
Primidona EP Impureza C, Mikromol™
Descripción
Primidona EP Impureza C
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2RS)-2-Phenylbutanamide |
| CAS | 90-26-6 |
| Nombres de analitos o componentes | (2RS)-2-Phenylbutanamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H13 N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Lactam of S-Carboxymethyl-L-cysteinamide, Primidone Imp. C (EP), Primidone USP Related Compound C, Primidone USP RC C, (2RS)-2-Phenylbutanamide, Primidone Related Compound C, Primidone Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13NO/c1-2-9(10(11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H2,11,12) |
| SMILES | CCC(C(=O)N)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 2-Fenilbutanamida |
| Mostrar más |