Learn More
Primidona EP Impureza C, Mikromol™
Código de producto. 30050234
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30050234 100 mg 100 miligramos
30050398 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050234 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1030.03
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Primidona EP Impureza C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-2-Phenylbutanamide
CAS 90-26-6
Nombres de analitos o componentes (2RS)-2-Phenylbutanamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H13 N O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Lactam of S-Carboxymethyl-L-cysteinamide, Primidone Imp. C (EP), Primidone USP Related Compound C, Primidone USP RC C, (2RS)-2-Phenylbutanamide, Primidone Related Compound C, Primidone Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13NO/c1-2-9(10(11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H2,11,12)
SMILES CCC(C(=O)N)c1ccccc1
Nombre IUPAC 2-Fenilbutanamida
Peso molecular (g/mol) 163.22
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.0997 g/mol