Learn More
Primidone-d5, TRC
Código de producto. 17977359
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17977359 10 mg 10 miligramos
17959079 5 mg 5 miligramos
17995115 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 17977359 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP73400210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73738-06-4
Fórmula molecular C12 2H5 H9 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 223.28
Sinónimo 4,6(1H,5H)-Pyrimidinedione, 5-(ethyl-d5)dihydro-5-phenyl- (9CI), Primidone-d5, Primidone-D5 (ethyl-D5), 5-(Ethyl-d5)-5-phenyldihydropyrimidine-4,6(1H,5H)-dione, 2-Desoxyphenobarbital-d5
Nombre IUPAC 5-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetil)-5-fenil-1,3-diazinano-4,6-diona
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1(C(=O)NCNC1=O)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Primidone-d5
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14N2O2/c1-2-12(9-6-4-3-5-7-9)10(15)13-8-14-11(12)16/h3-7H,2,8H2,1H3,(H,13,15)(H,14,16)/i1D3,2D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.1369
Porcentaje de pureza >95%