Learn More
Applied Biosystems™ PrimeView™ 16 Global Gene Expression Profile Assay
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
The PrimeView 16 Global Gene Expression Profile Assay enables expression profiling of 16 samples at a time with an emphasis on established, well-annotated content. More than 36,000 transcripts and variants are measured per sample. Sequences used in the design of the array were selected from the UniGene database 219, RefSeq version 36, and full-length human mRNAs from GenBank™.
Nota: El ensayo PluriTest™ ahora acepta datos de la matriz PrimeView de los instrumentos GeneTitan.
Ir al ensayo PluriTest™›
Las caracaterísticas incluyen:
• Confirmación global rentable de la expresión de marcadores de pluripotencia
• Herramienta de análisis en línea fácil de usar
• Método publicado con más de 15 000 muestras analizadas
• Para su uso con la familia de instrumentos GeneTitan
Acerca del ensayo PluriTest
El ensayo PluriTest es un ensayo bioinformático que compara el perfil transcripcional de una muestra con un amplio conjunto de referencias de > 450 tipos de células/tejidos, incluidas 223 líneas de hESC, 41 líneas de IPSC, células somáticas y tejidos. La herramienta de análisis en línea confirma la expresión del marcador de pluripotencia a través de dos puntuaciones separadas: Pluripotencia y novedad. La puntuación de pluripotencia informa al usuario de la fuerza con que se expresa una firma de pluripotencia basada en modelos en las muestras analizadas. La puntuación de novedad indica el modelo general adecuado para una muestra determinada.
Más información sobre el ensayo PluriTest >
Especificaciones
Especificaciones
| matriz, red, conjunto | Transcriptome Profiling |
| Contenido y almacenamiento | • Arrays (store at 2°C to 8°C) |
| Formato | Placa de 16 matrices; bandejas |
| Línea de productos | GeneChip, PrimeView |
| Tipo de producto | Gene Expression Profile Assay |
| Cantidad | 16 matrices |
| Condiciones de envío | Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo o seco |
| Especie | Humano |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de células madre |