Learn More
Invitrogen™ CEBADOR INOSINA 200 NMOL
Código de producto. 10515543
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 nmol
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10515543 200 nmol cada uno
1 options
Código de producto. 10515543 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 10624039
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Cebador personalizado
Utilice esta herramienta para diseñar un oligonucleótido de ADN personalizado, con cualquiera de una variedad de modificaciones de 3' y 5', en escalas que van desde 25 nmol hasta 10 μmol. Seleccione el método de purificación deseado (cromatografía norm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Cebador inosina, 200 nmol
Tipo de producto Cebador inosina
Cantidad 200 nmol