Descripción
El software Primer Express™ v3.0.1 le permite diseñar sus propios primers y sondas utilizando productos químicos de tinción TaqMan™ y SYBR™ Green I para aplicaciones de PCR en tiempo real de cuantificación génica y discriminación alélica (SNP). Desarrollado específicamente para su uso con nuestros sistemas de PCR en tiempo real StepOne™, StepOnePlus™, 7300, 7500, 7500 Fast, 7900HT, ViiA™ 7 y QuantStudio™, el software Primer Express™ proporciona documentos específicos de aplicaciones personalizadas para la cuantificación absoluta y relativa y la discriminación alélica.
Permite el diseño de oligonucleótidos individuales para aplicaciones de PCR en tiempo real.
Admite ensayos basados en sustancias químicas de tinción TaqMan™ y SYBR™ Green I.
Proporciona flexibilidad de diseño, facilidad de uso y requiere una optimización mínima.
Ofrece un rendimiento de ensayo sólido cuando se utiliza de acuerdo con las directrices de desarrollo de ensayos rápidos (RADG).
Software fácil de aprender
El software Primer Express™ v3.0.1 es flexible, fácil de aprender y usar, y requiere una optimización mínima. Incluye un algoritmo optimizado específicamente para su uso con los reactivos basados en TaqMan™, concentraciones recomendadas de primer-sonda y condiciones de ciclado térmico predeterminadas. El software Primer Express™ también admite ensayos basados en el colorante SYBR™ Green I. Esto minimiza la necesidad de optimizar los ensayos y optimiza el proceso de diseño.
El software también permite diseños personalizados si se conocen la sonda o uno o más primers. Los parámetros predeterminados y ajustables (Figura 1) proporcionan la flexibilidad requerida para todos los usuarios.
Fácil de utilizar
La sencillez y la flexibilidad son las características distintivas del software Primer Express™ v3.0.1, que es totalmente compatible con todos los sistemas de PCR en tiempo real StepOne™, StepOnePlus™, 7300, 7500, 7500 Fast, 7900HT, ViiA™ 7 y QuantStudio™. Ya sea que su investigación incluya estudios de cuantificación génica o discriminación alélica, el software Primer Express™ pertenece a su laboratorio.
Diseño automático y manual de sonda/primer
El software Primer Express™ v3.0.1 diseñará sus primers y sondas automáticamente, o bien puede diseñarlas usted mismo de forma manual. Para el diseño automatizado, simplemente elija los ensayos TaqMan ™ o TaqMan™ MGB. Si conoce la secuencia, solo necesita importar (o copiar y pegar) la secuencia y ver rápidamente los resultados. Si lo prefiere, también puede diseñar manualmente los primers y las sondas, el procedimiento es igualmente sencillo a la par que simple.
Directrices para el desarrollo de ensayos rápidos
El software Primer Express™ v3.0.1 fue diseñado con nuestras directrices para el desarrollo de ensayos rápidos (RADG). Las RADG están formadas por un conjunto simple a la vez que completo de directrices para su uso con nuestros instrumentos y reactivos de PCR en tiempo real. Muchas variables tradicionales, entre las que se incluyen la concentración de cloruro de magnesio y el propio protocolo de termociclado, se han homogeneizado, con la consiguiente notable reducción del tiempo de desarrollo del ensayo.
Solo para uso en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Software fácil de aprender
El software Primer Express™ v3.0.1 es flexible, fácil de aprender y usar, y requiere una optimización mínima. Incluye un algoritmo optimizado específicamente para su uso con los reactivos basados en TaqMan™, concentraciones recomendadas de primer-sonda y condiciones de ciclado térmico predeterminadas. El software Primer Express™ también admite ensayos basados en el colorante SYBR™ Green I. Esto minimiza la necesidad de optimizar los ensayos y optimiza el proceso de diseño.
El software también permite diseños personalizados si se conocen la sonda o uno o más primers. Los parámetros predeterminados y ajustables (Figura 1) proporcionan la flexibilidad requerida para todos los usuarios.
Fácil de utilizar
La sencillez y la flexibilidad son las características distintivas del software Primer Express™ v3.0.1, que es totalmente compatible con todos los sistemas de PCR en tiempo real StepOne™, StepOnePlus™, 7300, 7500, 7500 Fast, 7900HT, ViiA™ 7 y QuantStudio™. Ya sea que su investigación incluya estudios de cuantificación génica o discriminación alélica, el software Primer Express™ pertenece a su laboratorio.
Diseño automático y manual de sonda/primer
El software Primer Express™ v3.0.1 diseñará sus primers y sondas automáticamente, o bien puede diseñarlas usted mismo de forma manual. Para el diseño automatizado, simplemente elija los ensayos TaqMan ™ o TaqMan™ MGB. Si conoce la secuencia, solo necesita importar (o copiar y pegar) la secuencia y ver rápidamente los resultados. Si lo prefiere, también puede diseñar manualmente los primers y las sondas, el procedimiento es igualmente sencillo a la par que simple.
Directrices para el desarrollo de ensayos rápidos
El software Primer Express™ v3.0.1 fue diseñado con nuestras directrices para el desarrollo de ensayos rápidos (RADG). Las RADG están formadas por un conjunto simple a la vez que completo de directrices para su uso con nuestros instrumentos y reactivos de PCR en tiempo real. Muchas variables tradicionales, entre las que se incluyen la concentración de cloruro de magnesio y el propio protocolo de termociclado, se han homogeneizado, con la consiguiente notable reducción del tiempo de desarrollo del ensayo.
Solo para uso en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente, incluido con StepOne, StepOnePlus, 7300, 7500, 7500 Fast, 7900HT, ViiA 7, QuantStudio 6, QuantStudio 7 y QuantStudio 12k Flex, funciona con ordenadores con Windows 10 OS para instrumentos 7500, 7500 Fast, QuantStudio 6, QuantStudio 7 y QuantStudio 12K Flex, funciona con ordenadores con Windows XP OS para instrumentos StepOne, StepOnePlus, 7300, 7900HT y ViiA 7, funciona con Windows 7 de 32 bits o Windows XP OS para ordenadores que no controlan instrumentos |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema 7300, sistema 7500 Fast, sistema 7500, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™, StepOnePlus™, sistema ViiA™ 7 |
| Línea de productos | Primer Express |
| Tipo de software | Diseño de primer |
| Tipo de producto | Licencia |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR en tiempo real (PCRq) |
| Sistema operativo | Windows 10 |
| Cantidad | 5 users |