Learn More
Novus Biologicals™ Primate Heart Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal)
Código de producto. 18281910
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
18281910 0,1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18281910 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBL126476
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    527.00€
    497.70€ / 0.1 miligramos
    Ahorro 29.30€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The Primate Heart Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal) is derived from primate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Western Blot Electrophoresis
Tissue Heart
Cantidad 0,1 mg
Tampón de almacenamiento HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Especificidad de la prueba Membrane Protein - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Heart
Fracción celular Membrane
Condición del tejido Normal
Reactividad cruzada Monkey
Especie del huésped Primate
Tipo de producto Primate Heart Membrane Tissue Lysate (Adult Normal)
Contenido y almacenamiento -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Etapa de la vida Adulta
Protein State Native
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.