Learn More
Gibco™ Primary Rat Hippocampus Neurons
Código de producto. 10460445
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 x 106 células
Tamaño de la unidad:
cada uno
10460445 1 x 106 células cada uno
1 options
Código de producto. 10460445 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A1084101
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Neuronas primarias de hipocampo de rata
Las neuronas primarias de hipocampo de rata GIBCO se aíslan de embriones de rata de 18 días y se criopreservan en nitrógeno líquido. Cada vial contiene 1 x 10e6 células⁄ml de células viables (postdescongelación). Con las neuronas primarias criopreservadas de hipocampo de rata (E-18), Invitrogen ofrece a los investigadores de neurociencias una alternativa flexible, lista para usar y de calidad a las neuronas de aislamiento agudo. Además de ser cómodos, estos productos se desarrollan mediante una vigorosa investigación interna para ofrecer propiedades comparables, como la viabilidad y la función celular, con células de aislamiento agudo. También son células muy puras que contienen una cantidad mínima de astrocitos y otras células gliales, y tienen una variabilidad mínima entre lotes debido a la fabricación de un solo lote a gran escala. A diferencia de las otras neuronas primarias de hipocampo de rata disponibles comercialmente, que generalmente producen cerca del 30 % o menos viabilidad posdescongelación, las células de Invitrogen consistentemente dan una viabilidad posdescongelación en el rango de entre 50 y 80 %.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en nitrógeno líquido.
Age Fetal
Tipo de célula Células neuronales
Culture Type Cultivo de células de mamíferos
Formulario Crioconservado
Especie Rata
Tissue Hipocampo
Atributos del donor Normal
N.° de celdas 1 millón
Tipo de producto Neurona de hipocampo de rata
Cantidad 1 x 106 células
Probado para Esterilidad, viabilidad, micoplasma