Learn More
Gibco™ Primary Rat Cortex Neurons, Sprague Dawley
Código de producto. 15916482 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.° de celdas:
1 x 10^6
4 x 10^6
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.° de celdas Tamaño de la unidad
15916482 4 x 10^6 paquete de 4
15906482 1 x 10^6 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15916482 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A36512
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
View all promotions
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Las neuronas primarias de corteza de rata Gibco™, Sprague Dawley, están aisladas y crioconservadas de embriones de ratas Sprague Dawley de 18 días.
Se trata de una alternativa a las neuronas frescas flexible, lista para usar y de calidad. Cada vial contiene un millón de células por ml. Estas neuronas producen consistentemente una viabilidad postdescongelación de entre el 50 y 80 %, tienen alta pureza neuronal y están validadas para su funcionamiento.
• Alta viabilidad: viabilidad posdescongelación del 50 % o superior
• Alta pureza: fenotipo neuronal superior al 90%
• Validadas para su funcionamiento: se han comprobado en cuanto a flujo de calcio sincrónico espontáneo y actividad de liberación sináptica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenido y almacenamiento Almacenar en nitrógeno líquido.
Age Fetal
Tipo de célula Células neuronales
Culture Type Cultivo de células de mamífero
Formulario Crioconservado
Especie Rata
Tissue Corteza
Formato Un vial que contiene 4 millones de células.
N.° de celdas 4 x 10^6
Tipo de producto Neurona de corteza de rata
Cantidad 4 x 106 cells
Probado para Pureza celular, esterilidad, viabilidad, micoplasma