Learn More
Gibco™ Primary Mouse Hippocampal Neurons
Código de producto. 15363816 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 x 106 células
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15363816 1 x 106 células cada uno
1 options
Código de producto. 15363816 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A15587
 Artículo restringido
En stock
Neuronas de hipocampo de ratón primario
Las neuronas de hipocampo de ratón primario Gibco™ están aisladas y criopreservadas de ratones embrionarios de 17 días C57BL/6. Se trata de una alternativa a las neuronas frescas flexible, lista para usar y de calidad. Cada vial contiene 1 millones de células por ml. Estas neuronas producen consistentemente una viabilidad postdescongelación de entre el 50 y 80 %, tienen alta pureza neuronal y están validadas para su funcionamiento.
  • Alta viabilidad: viabilidad posdescongelación del 50 % o superior
  • Alta pureza: fenotipo neuronal superior al 98 %
  • Validadas para su funcionamiento: se han comprobado en cuanto a supervivencia a largo plazo, respuesta de neurotransmisores y transducción
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Contenido y almacenamiento Almacenar en nitrógeno líquido.
    Age Fetal
    Tipo de célula Células neuronales
    Culture Type Cultivo de células de mamífero
    Formulario Crioconservado
    Especie Ratón
    Tissue Hipocampo
    N.° de celdas 1 millón
    Tipo de producto Neurona de hipocampo de ratón
    Cantidad 1 x 106 células
    Notas La cepa del ratón es C57BL/6
    Probado para Esterilidad, viabilidad, micoplasma