Learn More
Gibco™ Primary Mouse Cortical Neurons
Código de producto. 15353816 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 x 106
4 x 106
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15353816 4 x 106 cada uno
15343816 1 x 106 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15353816 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A15586
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Neuronas corticales de ratón primarias
Gibco Primary Mouse Cortical Neurons are isolated and cryopreserved from the brain cortices of C57BL/6 embryonic day-17 mice. The cryopreserved cortical neurons offer convenience and flexibility compared to primary neuron isolation workflows, and the availability of large single lots provides greater consistency to cell-based assays. The Primary Mouse Cortical Neurons are ready-to-use and provide reliable quality. All product lots yield post-thaw viability in the range of 50-80%, have high neuronal purity, and are verified for functionality.
Las neuronas corticales de ratón primarias Gibco™ están aisladas y crioconservadas de embriones de ratones C57BL/6 de 17 días. Se trata de una alternativa a las neuronas frescas flexible, lista para usar y de calidad. Cada vial contiene 1 millones de células por ml. Estas neuronas producen consistentemente una viabilidad postdescongelación de entre el 50 y 80 %, tienen alta pureza neuronal y están validadas para su funcionamiento.
  • Alta viabilidad: viabilidad posdescongelación del 50 % o superior
  • Alta pureza: fenotipo neuronal superior al 98 %
  • Validadas para su funcionamiento: se han comprobado en cuanto a supervivencia a largo plazo, respuesta de neurotransmisores y transducción
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Contenido y almacenamiento Almacenar en nitrógeno líquido.
    Age Fetal
    Tipo de célula Células neuronales
    Culture Type Cultivo de células de mamífero
    Formulario Crioconservado
    Especie Ratón
    Tissue Corteza
    N.° de celdas 1 millón
    Tipo de producto Neurona cortical de ratón
    Cantidad 4 x 106
    Notas La cepa del ratón es C57BL/6
    Probado para Esterilidad, viabilidad, micoplasma