Learn More
Gibco™ Primary Mouse Cortical Neurons
Product Code. 15343816
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 x 106
4 x 106
Unit Size:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
15343816 1 x 106 cada uno
15353816 4 x 106 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15343816 Supplier Gibco™ Supplier No. A15585
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-08-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Neuronas corticales de ratón primarias
Gibco Primary Mouse Cortical Neurons are isolated and cryopreserved from the brain cortices of C57BL/6 embryonic day-17 mice. The cryopreserved cortical neurons offer convenience and flexibility compared to primary neuron isolation workflows, and the availability of large single lots provides greater consistency to cell-based assays. The Primary Mouse Cortical Neurons are ready-to-use and provide reliable quality. All product lots yield post-thaw viability in the range of 50-80%, have high neuronal purity, and are verified for functionality.
Las neuronas corticales de ratón primarias Gibco están aisladas y crioconservadas de embriones de ratones C57BL/6 de 17 días. Se trata de una alternativa a las neuronas frescas flexible, lista para usar y de calidad. Cada vial contiene 1 millones de células por ml. Estas neuronas producen consistentemente una viabilidad postdescongelación de entre el 50 y 80 %, tienen alta pureza neuronal y están validadas para su funcionamiento.
• Alta viabilidad: viabilidad posterior a la descongelación del 50 % o superior
• Pureza alta: superior al 98 % en el fenotipo neuronal
• Validado funcionalmente: probado para supervivencia a largo plazo, respuesta de neurotransmisor y transducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenido y almacenamiento Almacenar en nitrógeno líquido.
Age Fetal
Tipo de célula Células neuronales
Culture Type Cultivo de células de mamífero
Formulario Crioconservado
Especie Ratón
Tissue Corteza
N.° de celdas 1 millón
Tipo de producto Neurona cortical de ratón
Cantidad 1 x 106
Notas La cepa del ratón es C57BL/6
Probado para Esterilidad, viabilidad, micoplasma