Learn More
Metales primarios del agua potable sin mercurio para análisis ambiental, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15216046 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15216046 125 mL 125 ml
15206046 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15216046 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor EP8N
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Ba100 μg/ml
Ag10 μg/ml
As10 μg/ml
Cr10 μg/ml
Pb10 μg/ml
Cd5 μg/ml
Se5 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Primary Drinking Water Metals without Mercury
Nombre de nota Norma de Contaminantes del Agua Potable
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para ICP y estándares ICP-MS. El valor encontrado de las impurezas metálicas traza se indica en el Certificado de Análisis.
Técnica AA, ICP
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo Material de referencia certificado
Solvent or Matrix 2% HNO3
Cantidad 125 mL
Grado Medioambiente
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Diverso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Primary Drinking Water Metals
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio