Learn More
Difosfato de primaquina, TRC
Código de producto. 30137968
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137968 1 g 1 g
30011647 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137968 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP7335001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63-45-6
Fórmula molecular C15 H21 N3 O . 2 H3 O4 P
Peso molecular (g/mol) 455.34
Sinónimo Primaquine diphosphate, (4RS)-N4-(6-Methoxyquinolin-8-yl)pentane-1,4-diamine bisphosphate, Quinoline, 8-[(4-amino-1-methylbutyl)amino]-6-methoxy-, diphosphate, Quinoline, 8-[(4-amino-1-methylbutyl)amino]-6-methoxy-, phosphate (1:2), 8-(4-Amino-1-methylbutylamino)-6-methoxyquinoline di(dihydrogen phosphate), 8-(4-Amino-1-methylbutylamino)-6-methoxyquinoline diphosphate, Camden, NSC 149765, Pharmaniaga, Primaquine phosphate, WR 2975
Nombre IUPAC 4-N-(6-metoxiquinolin-8-il)pentano-1,4-diamina; ácido fosfórico
SMILES COc1cc(NC(C)CCCN)c2ncccc2c1.OP(=O)(O)O.OP(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Primaquine diphosphate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H21N3O.2H3O4P/c1-11(5-3-7-16)18-14-10-13(19-2)9-12-6-4-8-17-15(12)14;2*1-5(2,3)4/h4,6,8-11,18H,3,5,7,16H2,1-2H3;2*(H3,1,2,3,4)
Formula Weight (peso de la fórmula) 455.1223