Learn More
Difosfato de primaquina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10756832 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10756832 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10756832 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 170870010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Primaquine diphosphate
Nombre de nota 98%
CAS 63-45-6
Punto de fusión 205.0°C to 206.0°C
Color Naranja
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C15H21N3O·2H3PO4
Número MDL MFCD00013166
Cantidad 1 g
Índice Merck 15,7863
Sinónimo primaquine phosphate, n4-6-methoxyquinolin-8-yl pentane-1,4-diamine phosphate, n-5-aminopentan-2-yl-6-methoxyquinolin-8-amine; phosphoric acid, 4-n-6-methoxyquinolin-8-yl pentane-1,4-diamine; phosphoric acid, primaquine diphosphate, chembl994, phosphoric acid; primaquine, 1, n4-6-methoxy-8-quinolinyl-, phosphate 1:2, n-5-aminopentan-2-yl-6-methoxyquinolin-8-amine phosphoric acid, n4-6-methoxyquinolin-8-yl pentane-1,4-diamine; phosphoric acid
Información de solubilidad Solubility in water: moderately soluble.
Clave InChI GJOHLWZHWQUKAU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(CCCN)NC1=C2C(=CC(=C1)OC)C=CC=N2.OP(=O)(O)O.OP(=O)(O)O
Nombre IUPAC 4-N-(6-metoxiquinolin-8-il)pentano-1,4-diamina; ácido fosfórico
Peso molecular (g/mol) 455.34
PubChem CID 6135
Formula Weight (peso de la fórmula) 455.34
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino