Learn More
Primaquina-d3 Difosfato, TRC
Código de producto. 30415845
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30415845 10 mg
30410008 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30415845 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP73350210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1318852-20-8
Fórmula molecular C15H24D3N3O9P2
Peso molecular (g/mol) 458.36
Sinónimo N4-(6-Methoxy-8-quinolinyl)-1,4-pentanediamine-d3 Phosphate, 8-[(4-Amino-1-methylbutyl)amino]-6-methoxyquinoline-d3 Phosphate, (+/-)-Primaquine-d3 Phosphate, 6-Methoxy-8-[4-amino-1- methylbutylamino]quinoline-d3 Phosphate, NSC 27296-d3, Neo-Quipenyl-d3 Phosphate, Primachin-d3 Phosphate, Primaquin-d8 Phosphate, SN 13272-d3, WR 2975-d3, dl-Primaquine-d3 Phosphate
SMILES NCCCC(C)NC1=C2C(C=CC=N2)=CC(OC([2H])([2H])[2H])=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Primaquine-d3 Diphosphate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H21N3O/c1-11(5-3-7-16)18-14-10-13(19-2)9-12-6-4-8-17-15(12)14/h4,6,8-11,18H,3,5,7,16H2,1-2H3/i2D3