Learn More
Primaquina, 98,81%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11463742 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Código de producto. Cantidad
11463742 10 g
1 options
Código de producto. 11463742 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215636610
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Specifications
Nombre del producto químico o material Primaquine
CAS 63-45-6
Fórmula molecular C15H27N3O9P2
Cantidad 10 g
Sinónimo 8-[4-Amino-1-methylbutylamino]-6-methoxyquinoline
Clave InChI GJOHLWZHWQUKAU-UHFFFAOYNA-N
SMILES OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.COC1=CC(NC(C)CCCN)=C2N=CC=CC2=C1
Nombre IUPAC N4-(6-metoxiquinolin-8-il)pentano-1,4-diamina; ácido bis(fosfórico)
Peso molecular (g/mol) 455.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 455.3
Forma física Polvo cristalino