Learn More
Prima-1, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15476179
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15476179 10 mg 10 miligramos
15486179 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15476179 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64071.MA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Un análogo de la quinuclidinona permeable a las células
A cell-permeable quinuclidinone analog.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5608-24-2
Fórmula molecular C9H15NO3
Peso molecular (g/mol) 185.223
Número MDL MFCD04974196
Clave InChI RFBVBRVVOPAAFS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo prima-1, 2,2-bis hydroxymethyl-1-azabicyclo 2,2,2, octan-3-one, 2,2-bis hydroxymethyl-1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-one, 2,2-bis hydroxymethyl-3-quinuclidinone, p53 reactivation and induction of massive apoptosis, 2,2-bishydroxymethyl-1-aza-bicyclo 2.2.2 octan-3-one, 2,2-bis hydroxymethyl-1-azabicyclo 2,2,2 octan-3-one, prima 1, tocris-1862, prima 1;prima1
PubChem CID 322968
Nombre IUPAC 2,2-bis(hidroximetil)-1-azabiciclo[2.2.2]octan-3-ona
SMILES C1CN2CCC1C(=O)C2(CO)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prima-1
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in water at 10mg/ml
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.2
Forma física Sólido