Learn More
PRIMA-1, R&D Systems™
Descripción
Selectively restores mutant p53 activity in tumor cells via activation of Bax and PUMA. Induces apoptosis and inhibits growth of tumors with mutant p53.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PRIMA-1 |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.22 |
| Porcentaje de pureza | >99% |
| Línea de productos | Tocris |