Learn More
PRIMA-1, MedChemExpress
Código de producto. 16491296
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16491296 200 mg 200 miligramos
16490458 5 mg 5 miligramos
16467776 100 mg 100 miligramos
16457998 10 mg 10 miligramos
16443726 25 mg 25 miligramos
16423927 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16491296 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19980A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress PRIMA-1 (NSC-281668) is a mutant p53 reactivator, restores the sensitivity of TP53 mutant-type thyroid cancer cells to the histone methylation inhibitor 3-Deazaneplanocin A.
PRIMA-1 (NSC-281668) is a mutant p53 reactivator, restores the sensitivity of TP53 mutant-type thyroid cancer cells to the histone methylation inhibitor 3-Deazaneplanocin A.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PRIMA-1
CAS 5608-24-2
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H15NO3
Cantidad 200 mg
Sinónimo NSC-281668
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (539.90 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (269.95 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(CO)(CO)N2CCC1CC2
Peso molecular (g/mol) 185.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.22
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death